Learn More
Hexan-2-ol, TRC
Código de producto. 30390995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30390995 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30390995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH252535500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hexanol
CAS 626-93-7
Fórmula molecular C6 H14 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Hexan-2-ol, 2-Hexanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCCCC(C)O
Nombre IUPAC hexan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 102.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1045