Learn More
Hexan-1-ol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 12628635 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
25 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12628635 25 L Recipiente de metal 25 LT
10428600 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12628635 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0450/25
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 111-27-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL 2982
Clave InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nombre IUPAC Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Especificaciones
Punto de fusión -52°C
Color Incolora
Punto de ebullición 156°C
Envase Recipiente de metal
Cantidad 25 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18g/mol
Forma física Líquido