Learn More
Hexan-1-ol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10766481 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10766481 2.5 L 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10766481 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0450/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 111-27-3
Punto de fusión -52°C
Color Incolora
Punto de ebullición 156°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C6H14O
Número MDL 2982
Cantidad 2.5 L
Sinónimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
Clave InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCO
Nombre IUPAC Hexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 102.177
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18g/mol
Forma física Líquido