Learn More
Hexaminolevulinate hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16477046
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477046 100 mg 100 miligramos
16421806 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477046 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16045
MedChemExpress Hexaminolevulinate hydrochloride is a fluorescent agent, has approved for cystoscopic detection of papillary bladder cancer.
Hexaminolevulinate hydrochloride is a fluorescent agent, has approved for cystoscopic detection of papillary bladder cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaminolevulinate hydrochloride
Forma física Solid
CAS 140898-91-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H22ClNO3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Hexyl 5-aminolevulinate hydrochloride P-1206 5-Aminolevulinic acid hexyl ester hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (397.22 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (397.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCCC)CCC(CN)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 251.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.75
Porcentaje de pureza 98.0%