Learn More
Hexamina, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10315900 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10315900 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10755331 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10645682 5 kg Barril de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10315900 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0320/60
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-97-0 | Fórmula molecular: C6H12N4 | Peso molecular: 140,19 g/mol
Hexamine, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-97-0
Fórmula molecular C6H12N4
Peso molecular (g/mol) 140.19
Número MDL 6895
Clave InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Especificaciones
Color Blanco
pH Desde 8,5 hasta 9,5
Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 140,19g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.