Learn More
Diclorhidrato de hexamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexamidine Dihydrochloride |
| CAS | 50357-46-5 |
| Fórmula molecular | C20H28Cl2N4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4,4'-[1,6-Hexanediylbis(oxy)]bisbenzenecarboximidamide Hydrochloride, 1,6-Bis(4-amidinophenoxy)hexane, 4,4-Diamidino-1,6-diphenoxyhexane Hydrochloride, 4,4'-(Hexamethylenedioxy)dibenzamidine Hydrochloride, Desmodine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N4O2.2ClH/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H3,21,22)(H3,23,24);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(OCCCCCCOc2ccc(cc2)C(=N)N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[6-(4-carbamimidoilfenoxi)hexoxi]bencenocarboximidamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 427.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.1589 |