Learn More
Hexametiltriamidofosfato, TRC
Código de producto. 30008838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008838 5 g 5 g
30012827 250 g 250 g
30005674 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2943255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 680-31-9
Fórmula molecular C6 H18 N3 O P
Peso molecular (g/mol) 179.2
Sinónimo HMPA, Hexamethylphosphoric triamide
Nombre IUPAC N-[bis(dimetilamino)fosforil]-N-metilmetanamina
SMILES CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylphosphoramide (Hexametapol)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.1187