Learn More
Triamida de hexametilfosforoso, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
5 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491900 250 g 250 g
11451900 5 g 5 g
11461900 10 g 10 g
11471900 25 g 25 g
11481900 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11491900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12571.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1608-26-0 | C6H18N3P | 163.21 g/mol
Hexamethylphosphorous triamide is used as a reagent in organic synthesis as a phosphorylating agent. It is associated with carbon tetrachloride for the substitution of hydroxy groups with chlorides. It is involved in the preparation of epoxides and arene oxides from aldehydes and aryldialdehdyes respectively. It is used in the preparation of carbonates as well as reduction of ozonides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La triamida de hexametilfosforoso se utiliza como reactivo en la síntesis orgánica a modo de agente fosforilante. Se asocia con tetracloruro de carbono en la sustitución de grupos hidroxi por cloruros. Participa en la preparación de epóxidos y óxidos de areno a partir de aldehídos y arildialdehídos, respectivamente. Se utiliza en la preparación de carbonatos, así como en la reducción de ozónidos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1608-26-0
Fórmula molecular C6H18N3P
Peso molecular (g/mol) 163.21
Número MDL MFCD00008301
Clave InChI XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
PubChem CID 15355
Nombre IUPAC N-[bis(dimetilamino)fosfanil]-N-metilmetanamina
SMILES CN(C)P(N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylphosphorous triamide
Punto de fusión -44°C
Densidad 0.898
Punto de ebullición 162°C to 164°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Índice de refracción 1.465
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 906778
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.21
Porcentaje de pureza 97%