Learn More
Triamida de hexametilfosforoso, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10647744 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10418550 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10041970 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647744 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162481000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1608-26-0 | C6H18N3P | 163.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1608-26-0
Fórmula molecular C6H18N3P
Peso molecular (g/mol) 163.21
Número MDL MFCD00008301
Clave InChI XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylphosphorous triamide, tris dimethylamino phosphine, hexametapil, phosphorous triamide, hexamethyl, hexamethyltriamidophosphite, hexamethyltriaminophosphine, phosphine, tris dimethylamino, bis dimethylamino phosphanyl dimethylamine, hmpt van, hexamethyl phosphorus triamide
PubChem CID 15355
Nombre IUPAC N-[bis(dimetilamino)fosfanil]-N-metilmetanamina
SMILES CN(C)P(N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylphosphorous triamide
Punto de fusión -44°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2N]3P
Índice de refracción 1.4650 to 1.467
Cantidad 100 mL
Fieser 01,431; 02,210; 04,247; 06,279; 09,235; 10,199
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylphosphorous triamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.