Learn More
Hexametilfosforamida, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16309287 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16309287 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16309287 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2185
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Hexametilfosforamida680-31-91000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylphosphoramide
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 680-31-9, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Métodos For US EPA Method 8270
Fórmula molecular C6H18N3OP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
Nombre IUPAC N-[bis(dimetilamino)fosforil]-N-metilmetanamina
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 179.204
PubChem CID 12679
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:24565
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio