Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexamethylphosphoramide, 99% |
| CAS | 680-31-9 |
| Fórmula molecular | C6H18N3OP |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | hexamethylphosphoramide, hmpa, hexametapol, hexamethylphosphoric triamide, hempa, hmpta, hexamethylphosphoric acid triamide, hexamethylphosphorictriamide, hexamethylphosphotriamide, phosphoric hexamethyltriamide |
| Clave InChI | GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[bis(dimetilamino)fosforil]-N-metilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.204 |
| PubChem CID | 12679 |
| Mostrar más |