Learn More
Hexametilenimina, TRC
Código de producto. 30395340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395340 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30395340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29423510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylenimine
CAS 111-49-9
Fórmula molecular C6H13N
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2
SMILES C1CCCNCC1
Nombre IUPAC azepano
Peso molecular (g/mol) 99.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.1048