Learn More
Hexametilenimina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexamethylenimine |
| CAS | 111-49-9 |
| Fórmula molecular | C6H13N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Azacycloheptane, Azacycloheptane, Azepan, Azepane, G 0, Hexahydro-1H-azepine, Hexahydroazepine, Homopiperidine, NSC 16236, Perhydroazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N/c1-2-4-6-7-5-3-1/h7H,1-6H2 |
| SMILES | C1CCCNCC1 |
| Nombre IUPAC | azepano |
| Peso molecular (g/mol) | 99.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.1048 |