Learn More
Hexametilenetetramina, TRC
Código de producto. 17958839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17958839 50 mg 50 miligramos
17967929 10 g 10 g
17903945 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17958839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29422050MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-97-0
Fórmula molecular C6 H12 N4
Peso molecular (g/mol) 140.19
Sinónimo Methenamine, 1,3,5,7-Tetraazotricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamethylenetetramine (8CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane, 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane (Urotropine), Aceto HMT, Aminoform, Ammoform, Antihydral, Cohedur H 30, Cystogen, Duirexol, EL 10, EL 10 (corrosion inhibitor), Ekagom H, Formamine, Formin, Formin (heterocycle), HA, HMT, HMTA, Heksa K, Herax UTS, Heterin, Hexa, Hexa (vulcanization accelerator), Hexa B, Hexa-Flo-Pulver, Hexaform, Hexamethylenamine, Hexamine, Hexamine (heterocycle), Hexamine Superfine, Hexasan, Methenamide, Methenamin, Methenamine, NSC 26346, NSC 403347, Nocceler H, Nocceler H-PO, Preparation AF, Rhenogran HEXA 80, S 4, S 4 (heterocycle), Sanceler H, Sanceler HT, Sanceler HT-PO, Thixon 715B, Uramin, Uratrine, Uritone, Urodeine, Urotropin, Urotropine, Vulkacit H, Vulkacit H 30, Xametrin
Nombre IUPAC 1,3,5,7-tetraazotriciclo[3.3.1.13,7]decano[3.3.1.13,7]deano
SMILES C1N2CN3CN(CN1C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Urotropine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1062