Learn More
Hexametilentetramina-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexamethylenetetramine-d12 |
| CAS | 23304-08-7 |
| Fórmula molecular | C6 D12 N4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-2,2,4,4,6,6,8,8,9,9,10,10-d12 (9 CI), Hexamethylenetetramine-d12 (8 CI), 1,3,5,7-Tetraazaadamantane-2,2,4,4,6,6,8,8,9,9,10,10-d12, Perdeuterated hexamethylenetetramine, Perdeuterohexamethylenetetramine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])N2C([2 H])([2 H])N3C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])N1C3([2 H])[2 H])C2([2 H])[2 H] |
| Peso molecular (g/mol) | 152.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.182 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |