Learn More
Hexamethylenetetramine, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 13265503 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13265503 500 g Poly Bottle 500 g
1 options
Código de producto. 13265503 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor N14507
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylenetetramine
CAS 100-97-0
Temperatura de inflamación 250.00°C
Envase Poly Bottle
Fórmula molecular C6H12N4
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.33kg
Sinónimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
Clave InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Peso molecular (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.19
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED