Learn More
Hexametilentetramina ACS MP Biomedicals
Código de producto. 11420622 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. Cantidad
11420622 250 g
1 options
Código de producto. 11420622 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219405083
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylenetetramine
CAS 100-97-0
Densidad 1.33 g/cm3 at 20 °C
Fórmula molecular C6H12N4
Cantidad 250 g
Sinónimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
Clave InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Peso molecular (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethylenetetramine