Learn More
Hexametilenotetramina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11986571 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10306850 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10429420 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11986571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120610100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-97-0
Fórmula molecular C6H12N4
Peso molecular (g/mol) 140.19
Clave InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylenetetramine
Punto de fusión 260.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.3300g/mL
pH 7 to 10 (1% aq. soln.)
Temperatura de inflamación 250°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Tambor de plástico
Cantidad 10 kg
Beilstein 01,583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Índice Merck 15,6038
Gravedad específica 1.33
Información de solubilidad Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C)
Punto de sublimación 263.0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methenamine