Learn More
Hexametilenetramina 99, +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433437 250 g 250 g
11423437 1000 g 1000 g
11443437 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17213.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
Hexamethylenetetramine is used as a formylation agent in the synthesis and as a precipitating agent. It is also used in the production of phenolic resins and its moulding compounds, which finds application as binders in fire proof materials, brake and clutch linings. It is involved in the preparation of 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyde. It is useful for the treatment of urinary tract infection. Further, it is used in the Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la hexametilenetramina se utiliza como agente de formilación en la síntesis y como agente precipitante. También se utiliza en la producción de resinas fenólicas y sus compuestos de moldeo, que encuentran aplicación como aglutinantes en materiales ignífulos, forros de frenos y embrague. Participa en la preparación de 5-tert-butilo-2-hidroxi-isoftalaldehído. Es útil para el tratamiento de la infección del tracto urinario. Además, se utiliza en la reacción de Duff, reacción de Sommelet y en la reacción de Delepine.
Solubilidad
soluble en agua, etanol, cloroformo y acetona.
Notas
higroscópicas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Evite condiciones como llamas, chispas y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-97-0
Fórmula molecular C6H12N4
Peso molecular (g/mol) 140.19
Número MDL MFCD00006895
Clave InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylenetetramine
Punto de fusión ∼280°C (sublimation)
Densidad 1.33
Temperatura de inflamación 250°C (482°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN1328
Beilstein 2018
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5966
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..