Learn More
Hexametilentetramina, ≥ 99 %, uso con reactivos, para análisis de ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11430622 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430622 1 kg 1 Kg
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11430622 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219405091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    169.05€ / 1 Kg
    Ahorro 8.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylenetetramine
Nombre de nota Para el análisis ACS
CAS 100-97-0
Color Blanco
Densidad 1,33 g/cm3 a 20 °C
Fórmula molecular C6H12N4
Cantidad 1 kg
Sinónimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
Clave InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Peso molecular (g/mol) 140.19
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Reactivo
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hexamethylenetetramine