Learn More
La hexametilenotetramina, 98,5 %, contiene un agente antiaglomerante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10276720 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10003050 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10276720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232890025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-97-0
Fórmula molecular C6H12N4
Peso molecular (g/mol) 140.19
Número MDL MFCD00006895
Clave InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylenetetramine
Nombre de nota 98.5%
Punto de fusión 260.0°C
Color Blanco
Densidad 1.3300g/mL
Temperatura de inflamación 250°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01, 583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Índice Merck 15, 6038
Gravedad específica 1.33
Información de solubilidad Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C)
Punto de sublimación 263.0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.19
Porcentaje de pureza 98.5%
Forma física Polvo cristalino