Learn More
Hexametilenoimina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406916 100 mL 100 ml
11416916 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24007.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-49-9 | C6H13N | 99.177 g/mol
Hexamethyleneimine is used as a pharmaceutical product and raw material for rubber products. It is also used as a intermediate for agrochemicals, zeolites, dyes , inks, rubber chemicals, textile chemicals, corrosion inhibitors, ore flotation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hexametilenoimina se utiliza como producto farmacéutico y materia prima para productos de caucho. También se utiliza como intermediario para productos agroquímicos, zeolitas, colorantes, tintas, productos químicos de caucho, productos químicos textiles, inhibidores de corrosión y la flotación de minerales.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-49-9
Fórmula molecular C6H13N
Peso molecular (g/mol) 99.177
Número MDL MFCD00006934
Clave InChI ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine
PubChem CID 8119
ChEBI CHEBI:32616
Nombre IUPAC azepano
SMILES C1CCCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethyleneimine
Punto de fusión -37°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Olor Ammonia-like
Índice de refracción 1.466
Cantidad 100 mL
Número UN UN2493
Beilstein 1084
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza ≥98%