Learn More
Ácido hexametilendiamina-N,N,N',N'-tetrakis(metilfosfónico), TRC
Código de producto. 30402895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30402895 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30402895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2943261G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylenediamine-N,N,N',N'-tetrakis(methylphosphonic Acid)
CAS 23605-74-5
Fórmula molecular C10 H28 N2 O12 P4
Cantidad 1 g
Sinónimo Hexanediylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis[phosphonic Acid], (Hexamethylenedinitrilo)tetrakis[methylenephosphonic Acid], 1,6-Hexanediaminetetrakis(methylene phosphonic Acid), Briquest 462, Dequest 2051, HDTMP, HDTMPA, Hexamethylenedinitrilotetrakis(methylphosphonic Acid), Hexanediaminetetra(methylenephosphonic Acid), N,N,N',N'-1,6-Hexamethylenediaminetetrakis(methylenephosphonic Acid), N,N,N',N'-Hexamethylenediaminetetra(methylenephosphonic Acid)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H28N2O12P4/c13-25(14,15)7-11(8-26(16,17)18)5-3-1-2-4-6-12(9-27(19,20)21)10-28(22,23)24/h1-10H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)
SMILES OP(=O)(O)CN(CCCCCCN(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido [6-[bis(fosfonometil)amino]hexil-(fosfonometil)amino]metilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 492.231
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.059
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.