Learn More
Hexametilditin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458277 25 g 25 g
11438277 1 g 1 g
11448277 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17638.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 661-69-8 | C6H18Sn2 | 327.63 g/mol
It is used to prepare aryl tin compounds for microwave-assisted Stille cross-coupling with halo pyridines or copper-mediated O-arylation of phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para preparar compuestos de estaño aril para el acoplamiento cruzado de Stille asistido por microondas con halo piridinas o o-arilación de fenoles mediada por cobre.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes, calor y aire. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 661-69-8
Fórmula molecular C6H18Sn2
Peso molecular (g/mol) 327.63
Número MDL MFCD00008277
Clave InChI CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
PubChem CID 6327618
SMILES C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylditin
Punto de fusión 23°C
Densidad 1.58
Punto de ebullición 85°C (45 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C (142°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal (CH3)3SnSn(CH3)3
Índice de refracción 1.541
Cantidad 25 g
Número UN UN2788
Beilstein 3600327
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Nombre IUPAC trimetilestaño
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.59
Porcentaje de pureza 97%