Learn More
Hexametildisiloxano, TRC
Código de producto. 30134773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134773 10 g 10 g
17921565 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134773 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29421510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-46-0
Fórmula molecular C6H18OSi2
Peso molecular (g/mol) 162.38
Sinónimo HMDO, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisiloxane, Belsil DM 0.65, Bis(trimethylsilyl) ether, Bis(trimethylsilyl) oxide, DC 0.65cs200, Dow Corning 200/0.65, Dow Corning OS 10, Ethoxytrimethylsilane-hexamethyldisiloxane copolymer, Glipoxan, HMDS, HMDSO, HX 18, Hexamethyldisiloxane, KF 96L0.65, LS 7130, MM, MM (siloxane), NSC 43346, OL-AK 065, OS 10, OS 10 (siloxane), PSF-0.65cSt, SF 0.65, SH 200-0.65CS, SH 200-0.65cSt, SH 200-0.6CS, SWS-F 221, Volasil DM 0.65, Volasil DM 0.65SP
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsililoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisiloxane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.09