Learn More
Hexametildisiloxano, grado NMR, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393866 25 g 25 g
11303876 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16970.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162.379 g/mol
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametildisiloxano se utiliza como disolvente en reacciones orgánicas. Se aplica como estándar internacional para la espectroscopia de 1H RMN para calibrar el desplazamiento químico. Además, se utiliza en vendas líquidas para proteger la piel de la irritación. También se utiliza para medir la presión tisular de oxígeno como molécula receptora.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-46-0
Fórmula molecular C6H18OSi2
Peso molecular (g/mol) 162.379
Número MDL MFCD00008265
Clave InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsililoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C to 101°C
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisiloxane
Punto de fusión -67°C
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.377
Densidad 0.764
Fórmula lineal (CH3)3SiOSi(CH3)3
Número UN UN1993
Beilstein 1736258
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.38
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethyldisiloxane, NMR grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisiloxane