Learn More
Hexametildisiloxano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2.50 litro
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11945811 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10523371 10 mL Glass bottle 10 ml
10276870 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10114120 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11945811 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194790025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    169.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 34.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-46-0
Clave InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsililoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisiloxane
Punto de fusión -59.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7600g/mL
Punto de ebullición 101.0°C
Temperatura de inflamación −6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H18OSi2
Fórmula lineal (CH3)3SiOSi(CH3)3
Índice de refracción 1.3765 to 1.3785
Cantidad 2.5 L
Beilstein 04,III,1859
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Índice Merck 15,4726
Gravedad específica 0.76
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Peso molecular (g/mol) 162.38
Viscosidad 0.5 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.38
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethyldisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.