Learn More
Hexametildisiloxano, +98 %
Código de producto. 11448890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2500 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448890 25 mL 25 ml
11423814 100 mL 100 ml
11433814 500 mL 500 ml
11443814 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11448890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11848.AC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162,379 g/mol
El hexametildisiloxano se utiliza como disolvente en reacciones orgánicas. Se utiliza como estándar internacional para la espectroscopia de RMN de 1 H para calibrar el desplazamiento químico. Además, se utiliza en vendas líquidas para proteger la piel de la irritación. Además, se utiliza para medir la presión tisular de oxígeno como molécula receptora. También se utiliza para fabricar materiales dieléctricos de baja k para las industrias de semiconductores mediante el método de deposición química de vapor mejorada con plasma (PECVD).
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El hexametildisiloxano se utiliza como disolvente en las reacciones orgánicas. Se aplica como estándar internacional para la espectroscopía de 1H NMR para calibrar el desplazamiento químico. Además, se utiliza en los vendajes líquidos para proteger la piel de la irritación. Además, se utiliza para medir la presión tisular de oxígeno como molécula receptora. También se utiliza para fabricar materiales dieléctricos de baja k para las industrias de semiconductores mediante el método de deposición de vapor químico reforzado con plasma (PECVD).
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-46-0
Fórmula molecular C6H18OSi2
Número MDL MFCD00008265
Clave InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsililoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisiloxane
Punto de fusión -67°C
Densidad 0.764
Punto de ebullición 100°C to 101°C
Temperatura de inflamación -2°C
Olor Characteristic
Fórmula lineal (CH3)3SiOSi(CH3)3
Índice de refracción 1.377
Cantidad 25 mL
Número UN UN1993
Beilstein 1736258
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Peso molecular (g/mol) 162.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación