Learn More
Hexametildisilazano, TRC
Produktkod. 30395233
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
500 g
Förpackningsstorlek:
500 g
Produktkod. Cantidad Förpackningsstorlek
30395233 500 g 500 g
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30395233 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH296700500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisilazane
CAS 999-97-3
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6H19NSi2
Cantidad 500 g
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine, A 166, A 166 (Silazane), Bis(trimethylsilyl)amine, Di(trimethylsilyl)amine, Dynasylan HMDS, HMD 3, HMDS, HMDS (silazane), HMDS 3, Hexamethyldisilazane, Hexamethyldisilylamine, LS 7150, NSC 93895, OAP, SE 31, SE 31 (silazane), SIH 6110.1, SZ 6079, TSL 8802, TSR 8802, Z 6079
Fórmula InChI InChI=1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC [dimetil-(trimetilsililamino)silo]metano
Peso molecular (g/mol) 161.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.1056
Porcentaje de pureza >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.