Learn More
Hexametildisilazano, TRC
Código de producto. 30392002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392002 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30392002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2967001KG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisilazane
CAS 999-97-3
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6H19NSi2
Cantidad 1 kg
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine, A 166, A 166 (Silazane), Bis(trimethylsilyl)amine, Di(trimethylsilyl)amine, Dynasylan HMDS, HMD 3, HMDS, HMDS (silazane), HMDS 3, Hexamethyldisilazane, Hexamethyldisilylamine, LS 7150, NSC 93895, OAP, SE 31, SE 31 (silazane), SIH 6110.1, SZ 6079, TSL 8802, TSR 8802, Z 6079
Fórmula InChI InChI=1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC [dimetil-(trimetilsililamino)silo]metano
Peso molecular (g/mol) 161.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.1056
Porcentaje de pureza >95