Learn More
Hexametildisilazano, Solstice
Código de producto. 16665853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16665853 1 L Frasco de plástico 1 litro
1 options
Código de producto. 16665853 Proveedor Fluka N.º de proveedor 40215H1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    524.02€ / 1 litros
    Ahorro 45.98€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Añadir a la cesta
Grado semiconductor (17713)
  • Somos su proveedor de reactivos de laboratorio y productos químicos de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos: disolventes – para uso específico del ACS (HPLC), ACS para uso general, disolventes para histología y grado de reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales. Síntesis química inorgánica – y química inorgánica que incluye ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos, y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 999-97-3
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11 °C
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado semiconductor
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4070 - 1.4090