Learn More
Hexametildisilazano, grado electrónico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319215 100 mL 100 ml
11309215 25 mL 25 ml
11329215 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16519.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.20€
    68.65€ / 100 ml
    Ahorro 7.55€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.395 g/mol
Hexamethyldisilazane is used as a solvent in organic synthesis and organometallic chemistry. It is often used as an adhesion promoter for photoresist in photolithography. Further, it is used for the preparation of trimethylsilyl ethers from hydroxy compounds. It is used as an alternative to critical point drying during sample preparation in electron microscopy. It is added to analyte to get silylated diagnostic products during pyrolysis in gas chromatography- mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametildisilazano se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica y en la química organometálica. Se utiliza a menudo como promotor de la adhesión para la fotorresistencia en fotolitografía. Además, se utiliza para la preparación de éteres de trimetilsililo a partir de compuestos hidroxi. Se utiliza como alternativa al secado de puntos críticos durante la preparación de muestras en microscopía electrónica. Se añade al analito para obtener productos de diagnóstico sililados durante la pirólisis en cromatografía de gases-espectrometría de masas.
Solubilidad
Miscible con metanol, éter etílico, cloroformo y benceno. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 999-97-3
Fórmula molecular C6H19NSi2
Número MDL MFCD00008259
Clave InChI FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
Nombre IUPAC [dimetil-(trimetilsililamino)silo]metano
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 126°C
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisilazane
Punto de fusión -78°C
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Número UN UN3286
Beilstein 635752
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Índice Merck 14,4689
Información de solubilidad Miscible with methanol,ethyl ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Peso molecular (g/mol) 161.395
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.4
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electrónico
Olor Odorless
Índice de refracción 1.408
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.774
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethyldisilazane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisilazane