Learn More
Hexametildisilazano, grado electrónico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Hexamethyldisilazane is used as a solvent in organic synthesis and organometallic chemistry. It is often used as an adhesion promoter for photoresist in photolithography. Further, it is used for the preparation of trimethylsilyl ethers from hydroxy compounds. It is used as an alternative to critical point drying during sample preparation in electron microscopy. It is added to analyte to get silylated diagnostic products during pyrolysis in gas chromatography- mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hexametildisilazano se utiliza como disolvente en la síntesis orgánica y en la química organometálica. Se utiliza a menudo como promotor de la adhesión para la fotorresistencia en fotolitografía. Además, se utiliza para la preparación de éteres de trimetilsililo a partir de compuestos hidroxi. Se utiliza como alternativa al secado de puntos críticos durante la preparación de muestras en microscopía electrónica. Se añade al analito para obtener productos de diagnóstico sililados durante la pirólisis en cromatografía de gases-espectrometría de masas.
Solubilidad
Miscible con metanol, éter etílico, cloroformo y benceno. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Specifications
Specifications
| Punto de ebullición | 126°C |
| Nombre del producto químico o material | Hexamethyldisilazane |
| Punto de fusión | -78°C |
| Cantidad | 25 mL |
| Temperatura de inflamación | 8°C (46°F) |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.408 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.774 |
| Fórmula lineal | (CH3)3SiNHSi(CH3)3 |
| Show More |