Learn More
Hexametildisilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexamethyldisilane |
| CAS | 1450-14-2 |
| Fórmula molecular | C6H18Si2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1,1,2,2,2-Hexamethyldisilane, NSC 294211, Permethyldisilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | trimetil(trimetilsilil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 146.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0947 |