Learn More
Hexametildisilano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10750711 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10646412 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10564084 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10750711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202690100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1450-14-2 | C6H18Si2 | 146.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1450-14-2
Fórmula molecular C6H18Si2
Peso molecular (g/mol) 146.38
Número MDL MFCD00008258
Clave InChI NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
PubChem CID 74057
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsilil)silano
SMILES C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisilane
Punto de fusión 15°C
Color Incolora
Densidad 0.7100g/mL
Punto de ebullición 112°C to 114°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiSi(CH3)3
Índice de refracción 1.4211 to 1.4231
Cantidad 10 mL
Beilstein 04, IV, 4277
Fieser 11,253; 15,164
Gravedad específica 0.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.38
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido