Learn More
Hexametildisilano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484534 100 g 100 g
11464534 5 g 5 g
11474534 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13155.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1450-14-2 | C6H18Si2 | 146.38 g/mol
Hexamethyldisilane acts as a silylating reagent for allylic acetates, aryl halides and diketones. It is a source material for vapor deposition during silicon carbide growth. It is also used in electronic and semiconducter industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametildisilano actúa como reactivo sililante para los acetatos alílicos, los haluros de arilo y las dicetonas. Es un material de origen para la deposición de vapor durante el crecimiento de carburo de silicio. También se utiliza en las industrias electrónicas y de semiconductores.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol, éter y acetona.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1450-14-2
Fórmula molecular C6H18Si2
Peso molecular (g/mol) 146.38
Número MDL MFCD00008258
Clave InChI NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
PubChem CID 74057
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsilil)silano
SMILES C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 112°C to 113°C
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisilane
Punto de fusión 12°C to 13°C
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1633463
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.422
Densidad 0.721