Learn More
Hexametilciclotrisiloxano, TRC
Código de producto. 30132719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132719 250 g 250 g
30137103 25 g 25 g
17912325 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH294340250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-05-9
Fórmula molecular C6 H18 O3 Si3
Peso molecular (g/mol) 222.46
Sinónimo Cyclotrisiloxane, hexamethyl- (6CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisiloxane, Dimethylsiloxane cyclic trimer, Hexamethylcyclotrisiloxane, LS 8120, SDK 10
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexametil-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifications
Nombre del producto químico o material Hexamethylcyclotrisiloxane
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.056