Learn More
Hexametilciclotrisiloxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15129243 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15129243 500 g Frasco de vidrio 500 g
10617182 25 g Frasco de vidrio 25 g
10750721 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15129243 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216465000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-05-9
Fórmula molecular C6H18O3Si3
Peso molecular (g/mol) 222.46
Número MDL MFCD00005943
Clave InChI HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylcyclotrisiloxane
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 63.0°C to 67.0°C
Color Incoloro a blanco
Punto de ebullición 134.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Número UN 1325
Beilstein 04,III,1884
Índice Merck 09,4559
Nombre IUPAC hexametil-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.