Learn More
Hexametilciclotrisiloxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10750721 100 g Frasco de vidrio 100 g
10617182 25 g Frasco de vidrio 25 g
15129243 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10750721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216461000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-05-9
Fórmula molecular C6H18O3Si3
Peso molecular (g/mol) 222.46
Número MDL MFCD00005943
Clave InChI HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylcyclotrisiloxane
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 63.0°C to 67.0°C
Color Incoloro a blanco
Punto de ebullición 134.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 04,III,1884
Índice Merck 09,4559
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexametil-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.