Learn More
Hexametilciclotrisiloxano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426216 500 g 500 g
11406216 25 g 25 g
11416216 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23028.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222.46 g/mol
Hexamethylcyclotrisiloxane is used in the preparation of graft polymers and block polymers. It is also a useful biochemical for proteomics research and also acts as an intermediate in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametilciclotrisiloxano se utiliza en la preparación de polímeros de injerto y polímeros de bloque. También es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica y también actúa como intermediario en las reacciones orgánicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible en agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-05-9
Fórmula molecular C6H18O3Si3
Peso molecular (g/mol) 222.46
Número MDL MFCD00005943
Clave InChI HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexametil-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Especificaciones
Punto de ebullición 134°C
Nombre del producto químico o material Hexamethylcyclotrisiloxane
Punto de fusión 64°C to 66°C
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Sensibilidad Moisture sensitive
Número UN UN1325
Beilstein 1766829
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.47
Porcentaje de pureza 97%