Learn More
Hexametilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420308 25 g 25 g
15410308 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53464.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 815-24-7 | C9H18O | 142.242 g/mol
Hexamethylacetone is used to prepare di-tert.-butyladamantylcarbinol by reacting with 1-bromo-adamantane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hexametilacetona se usa para preparar di-terc-butiladamantilcarbinol al reaccionar con 1-bromo-adamantano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 815-24-7
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.242
Número MDL MFCD00008845
Clave InChI UIQGEWJEWJMQSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13152
Nombre IUPAC 2,2,4,4-tetrametilpentan-3-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylacetone
Densidad 0.824
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Índice de refracción 1.419
Cantidad 25 g
Número UN UN1224
Beilstein 1701122
Sinónimo hexamethylacetone, 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone, di-tert-butyl ketone, 3-pentanone, 2,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-one, 3-pentanone,2,2,4,4-tetramethyl, di-t-butyl ketone, acmc-20akrk, t-c4h9 2co, 2,4,4-tetramethyl-3-pentanone
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 98%