Learn More
Hexametoxifosfazina, TRC
Código de producto. 30136951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136951 250 mg 250 miligramos
30133721 100 mg 100 miligramos
30004685 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH293620250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957-13-1
Fórmula molecular C6H18N3O6P3
Peso molecular (g/mol) 321.14
Sinónimo 2,2,4,4,6,6-Hexahydro-2,2,4,4,6,6-hexamethoxy-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine;
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexametoxi-1,3,5,2l5,4l5,6L5-triazatripfinina
SMILES COP1(OC)=NP(OC)(OC)=NP(OC)(OC)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethoxyphosphazene
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H18N3O6P3/c1-10-16(11-2)7-17(12-3,13-4)9-18(8-16,14-5)15-6/h1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.04
Porcentaje de pureza >95%