Learn More
Tartrato de hexametonio, LoGiCal
Código de producto. 30460746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460746 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460746 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3213.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethonium Tartrate
CAS 2079-78-9
Nombres de analitos o componentes Hexamethonium Tartrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H30 N2 . 2 C4 H5 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,6-Hexanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, salt with (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:2) (9CI), 1,6-Hexanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, salt with [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioic acid (1:2), Ammonium, hexamethylenebis[trimethyl-, tartrate (1:2) (8CI), Hexamethylenebis[trimethylammonium hydrogen tartrate] (6CI,7CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, ion(1-), N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-1,6-hexanediaminium (2:1) (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-[R-(R*,R*)]-, ion(1-), N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-1,6-hexanediaminium (2:1), Tartaric acid, ion(1-), hexamethylenebis[trimethylammonium] (2:1) (8CI), Esonium, Esotensyl, Hexamethonium bitartrate, Hexamethonium tartrate, Hexamethylenebistrimethylammonium di(hydrogen tartrate), Vegolysen-T
Fórmula InChI InChI=1S/C12H30N2.2C4H6O6/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-12H2,1-6H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+2;;/p-2/t;2*1-,2-/m.11/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)O
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3,4-trihidroxi-4-oxobutanoato;trimetil-[6-(trimetilazaniumil)hexil]azanio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 500.54
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.2581 g/mol