Learn More
Cloruro de hexametonio, LoGiCal
Código de producto. 30457785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457785 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457785 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1923.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Cloruro de hexametonio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethonium Chloride
CAS 60-25-3
Nombres de analitos o componentes Hexamethonium Chloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H30 N2 . 2 Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,6-Hexanediaminium, N1,N1,N1,N6,N6,N6-hexamethyl-, chloride (1:2), 1,6-Hexanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, dichloride (9 CI), Ammonium, hexamethylenebis[trimethyl-, dichloride (8 CI), Hexamethylenebis[trimethylammonium chloride] (6 CI,7 CI), Bistrium chloride, N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride)
Fórmula InChI InChI=1 S/C12H30N2.2 ClH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1 H/q+2;;/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC dicloruro de trimetil-[6-(trimetilazaniumil)hexil]azanio
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 273.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272,1786 g/mol