Learn More
Bromuro de hexametonio, TRC
Código de producto. 30395561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395561 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30395561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29670810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethonium Bromide
CAS 55-97-0
Fórmula molecular C12H30Br2N2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,6-Hexanebis(trimethylammonium) Dibromide, 1,6-Bis(trimethylammonium)hexane Dibromide, Bistrium Bromide, Esametina, Gangliostat, Hexamethonium bromide, Methobromin, Methobromine, N,N,N,N',N',N'-Hexamethyl(hexamethylene)diammonium bromide, Simpatoblock, Vegolysen, Vegolysin
Fórmula InChI InChI=1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES [Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC trimetil-[6-(trimetilazaniumil)hexil]azanio; dibromuro
Peso molecular (g/mol) 362.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.0776