Learn More
Hexamethonium Bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16432239
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16432239 1 g 1 g
16411008 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16432239 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0569
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Hexamethonium Bromide is a non-selective ganglionic nicotinic-receptor antagonist (nAChR) antagonist, with mixed competitive and noncompetitive activity. Hexamethonium Bromide has anti-hypertensive activity. Hexamethonium Bromide attenuates sympathetic activity and blood pressure in spontaneously hypertensive animal models.
Hexamethonium Bromide is a non-selective ganglionic nicotinic-receptor antagonist (nAChR) antagonist, with mixed competitive and noncompetitive activity. Hexamethonium Bromide has anti-hypertensive activity. Hexamethonium Bromide attenuates sympathetic activity and blood pressure in spontaneously hypertensive animal models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethonium Bromide
Forma física Solid
CAS 55-97-0
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H30Br2N2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (276.10 mM) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (46.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-]
Peso molecular (g/mol) 362.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.19
Porcentaje de pureza 98.0%