Learn More
Bromuro de hexametonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443239 100 g 100 g
15433239 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60466.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Antagonista de los receptores de acetilcolina nicotínicos
Nicotinic acetyl choline receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-97-0
Fórmula molecular C12H30Br2N2
Peso molecular (g/mol) 362.194
Número MDL MFCD00011787
Clave InChI FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo hexamethonium bromide, hexamethonium dibromide, simpatoblock, gangliostat, esametina, hexameton, vegolysen, vegolysin, bistrium bromide, hexonium dibromide
PubChem CID 5938
Nombre IUPAC trimetil-[6-(trimetilazaniumil)hexil]azanio; dibromuro
SMILES C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethonium bromide
Punto de fusión 282°C to 285°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula lineal (CH3)3N(Br)(CH2)6N(Br)(CH3)3
Cantidad 100 g
Beilstein 3715749
Índice Merck 14,4688
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.19
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo