Learn More
Hexametazidina, TRC
Código de producto. 30135579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135579 2.5 g 2.50 g
30005862 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2911502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1257-19-8
Fórmula molecular C24 H34 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 446.54
Sinónimo 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 1,4-bis[(2,3,4-trimetoxifenil)metil-piperazina
SMILES COc1ccc(CN2CCN(Cc3ccc(OC)c(OC)c3OC)CC2)c(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34N2O6/c1-27-19-9-7-17(21(29-3)23(19)31-5)15-25-11-13-26(14-12-25)16-18-8-10-20(28-2)24(32-6)22(18)30-4/h7-10H,11-16H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.2417