Learn More
γ-Hexalactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15505096 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15505096 500 g 500 g
15595086 25 g 25 g
15580662 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15505096 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394175000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 695-06-7 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 695-06-7
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00005401
Clave InChI JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gamma-caprolactone, gamma-hexalactone, 4-hexanolide, gamma-hexanolactone, 6-caprolactone, tonkalide, toukalide, 2 3h-furanone, 5-ethyldihydro, 4-ethyl-4-butanolide, 5-ethyldihydrofuran-2 3h-one
PubChem CID 12756
ChEBI CHEBI:85235
Nombre IUPAC 5-etiloxolan-2-ona
SMILES CCC1CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material γ-Hexalactone
Punto de fusión -18.0°C
Densidad 1.0230g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.023
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 98%