Learn More
Hexakis(bromometil)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449497 1 g 1 g
11459497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22016.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3095-73-6 | C12H12Br6 | 635.652 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3095-73-6
Fórmula molecular C12H12Br6
Peso molecular (g/mol) 635.652
Número MDL MFCD00182539
Clave InChI XJOUCILNLRXRTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexakis bromomethyl benzene, hexa bromomethyl benzene, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromomethyl benzene, benzene, hexakis bromomethyl, acmc-1aijn, 10.14272/xjoucilnlrxrtf-uhfffaoysa-n, benzene,1,2,3,4,5,6-hexakis bromomethyl, doi:10.14272/xjoucilnlrxrtf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 76540
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexakis(bromometil)benceno
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1CBr)CBr)CBr)CBr)CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexakis(bromomethyl)benzene
Punto de fusión ∼292°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.65
Porcentaje de pureza 98%